Learn More
2-Tiouracilo, TRC
Código de producto. 30134024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134024 50 mg 50 miligramos
30137105 100 g 100 g
30005401 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT37540050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-90-2
Fórmula molecular C4 H4 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 128.15
Sinónimo 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-2-thioxo-, Uracil, 2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-4-pyrimidinone, 2-Thiouracil, 2-Thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-2-pyrimidinethiol, 6-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Antagothyroil, Deracil, NSC 19473, NSC 290412, NSC 290413, NSC 290414, Nobilen, Thiouracil
Nombre IUPAC 2-sulfanilideno-1H-pirimidin-4-ona
SMILES O=C1NC(=S)NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiouracil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0044
Porcentaje de pureza >95%