Learn More
2-tiouracilo, Mikromol™
Descripción
2-tiouracilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Thiouracil |
| CAS | 141-90-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Thiouracil |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H4 N2 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-2-thioxo-, Uracil, 2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-4-pyrimidinone, 2-Thiouracil, 2-Thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-2-pyrimidinethiol, 6-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Antagothyroil, Deracil, NSC 19473, NSC 290412, NSC 290413, NSC 290414, Nobilen, Thiouracil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8) |
| SMILES | O=C1NC(=S)NC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-sulfanilideno-1H-pirimidin-4-ona |
| Mostrar más |