Learn More
2-tiouracilo, LoGiCal
Código de producto. 30459207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459207 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459207 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3270.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiouracil
CAS 141-90-2
Nombres de analitos o componentes 2-Thiouracil
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H4 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-2-thioxo-, Uracil, 2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-4-pyrimidinone, 2-Thiouracil, 2-Thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-2-pyrimidinethiol, 6-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Antagothyroil, Deracil, NSC 19473, NSC 290412, NSC 290413, NSC 290414, Nobilen, Thiouracil
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O=C1NC(=S)NC=C1
Nombre IUPAC 2-sulfanilideno-1H-pirimidin-4-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 128.15
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 128,0044 g/mol