Learn More
2-Tiouracilo, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10725821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10725821 5 g Frasco de vidrio 5 g
10103060 100 g Frasco de plástico 100 g
10561184 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10725821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151840050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
2-Tiouracilo, tiouracilo o 4-hidroxi-2-mercaptopirimidina, n.º CAS 141-90-2, es el análogo modificado de la base nucleótida, uracilo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El 2-tiouracilo (tiouracilo o 4-hidroxi-2-mercaptopirimidina) es un análogo nucleótido con una sustitución de tioxo C-2
• El 2-tiouracilo es un supresor de melanocitos e inhibidor de la tiroides
Aplicaciones
• El 2-tiouracilo se pueden utilizar para inhibir la sintasa de óxido nítrico y suprimir la señalización de óxido nítrico in vitro
• El 2-tiouracilo se puede utilizar para el etiquetado de ARN in vitro
• El 2-tiouracilo está destinado únicamente a aplicaciones de investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-90-2
Fórmula molecular C4H4N2OS
Peso molecular (g/mol) 128.15
Número MDL MFCD00006039
Clave InChI ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiouracil, thiouracil, 4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, antagothyroid, antagothyroil, deracil, nobilen, 2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4 1h-one, 2-mercaptopyrimidin-4-ol, 2-mercapto-4-hydroxypyrimidine
PubChem CID 1269845
ChEBI CHEBI:348530
Nombre IUPAC 2-sulfanilideno-1H-pirimidin-4-ona
SMILES O=C1NC(=S)NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiouracil
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a crema
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 24, 323
Índice Merck 15, 9520
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L. Other solubilities: soluble in alkaline solutions
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación