Learn More
2-tiopiridona, TRC
Código de producto. 30456102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456102 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30456102 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3682905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Thiopyridone
CAS 2637-34-5
Fórmula molecular C5H5NS
Cantidad 5 g
Sinónimo 2(1H)-Pyridinethione, 1H-Pyridine-2-thione, 2-Mercaptopyridine, 2-Pyridinethiol, Alrithiol-2, NSC 41337, WR 608
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
SMILES Sc1ccccn1
Nombre IUPAC piridina-2-tiol
Peso molecular (g/mol) 111.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0143