Learn More
Cloruro de 2-tiofenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10558522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10558522 5 g 5 g
10085393 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10558522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420890050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16629-19-9 | C4H3ClO2S2 | 182.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16629-19-9
Fórmula molecular C4H3ClO2S2
Peso molecular (g/mol) 182.64
Número MDL MFCD00005426
Clave InChI VNNLHYZDXIBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thienylsulfonyl chloride, thiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 2-thienylsulfonylchloride, 2-thiophene sulfonyl chloride, chloro-2-thienylsulfone, pubchem7737, acmc-209dtw, thiophenesulfonyl chloride
PubChem CID 85518
Nombre IUPAC cloruro de tiobenceno-2-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiophenesulfonyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 27°C to 29°C
Punto de ebullición 80°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5722 to 1.5742
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Thiophenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.