Learn More
2-Tiofenometilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459213 100 g 100 g
11439213 5 g 5 g
11449213 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459213 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11700.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27757-85-3 | C5H7NS | 113.178 g/mol
2-Thiophenemethylamine is Reactant involved in synthesis of: Triazole-linked-thiopene conjugates. It is used for biomimetic model for studies of metal detoxification and oxidative stress involving metallothionein.It is a reactant involved in studies of organocatalyzed asymmetric reductive amination of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-tiofenometilamina es un reactivo implicado en la síntesis de: conjugados de tioenos ligados a triazoles. Se utiliza como modelo biomimético para estudios de desintoxicación de metales y estrés oxidativo que involucran metalotioneína. Es un reactivo involucrado en estudios de aminación reductora asimétrica organocatalizada de cetonas.
Solubilidad
Fácilmente soluble en etanol y cloroformo.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco. Almacenar lejos del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27757-85-3
Fórmula molecular C5H7NS
Peso molecular (g/mol) 113.178
Número MDL MFCD00005460
Clave InChI FKKJJPMGAWGYPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenemethylamine, 2-thienylmethylamine, 2-thiophenemethanamine, 2-aminomethyl thiophene, thiophene-2-methylamine, thiophenemethanamine, 2-aminomethylthiophene, 2-thenylamine, 2-thienylmethyl amine, 1-thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 34005
Nombre IUPAC tiofe-2-ilmetanamina
SMILES C1=CSC(=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiophenemethylamine
Densidad 1.1
Punto de ebullición 85°C to 88°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.567
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 106296
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Easily soluble in ethanol and Chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.19
Porcentaje de pureza 97%