Learn More
2-tiofenemetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Thiophenemethanol |
| CAS | 636-72-6 |
| Fórmula molecular | C5H6OS |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-(Hydroxymethyl)thiophene, 2-Thenyl Alcohol, 2-Thienylcarbinol, 2-Thienylmethanol, 2-Thienylmethyl Alcohol, NSC 89695 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2 |
| SMILES | OCc1cccs1 |
| Nombre IUPAC | tiofen-2-ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 114.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0139 |