Learn More
2-Tiofenometanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742705 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742705 100 g Frasco de vidrio 100 g
10215430 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10742705 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138861000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 636-72-6 | C5H6OS | 114.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-72-6
Fórmula molecular C5H6OS
Peso molecular (g/mol) 114.16
Número MDL MFCD00005454
Clave InChI ZPHGMBGIFODUMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenemethanol, thiophene-2-methanol, 2-thienylmethanol, 2-hydroxymethylthiophene, 2-thenyl alcohol, 2-hydroxymethyl thiophene, thenyl alcohol, 2-thiophenecarbinol, thien-2-yl methanol, thiophen-2-yl methanol
PubChem CID 69467
SMILES OCC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiophenemethanol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 206.0°C to 207.0°C (761.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5622 to 1.5642
Cantidad 100 g
Beilstein 17, 113
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (20°C).
Nombre IUPAC tiofen-2-ilmetanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Thiophenemethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2