Learn More
2-Tiofenometanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462428 25 g 25 g
11472428 100 g 100 g
11482428 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15768.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 636-72-6 | C5H6OS | 114.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-72-6
Fórmula molecular C5H6OS
Peso molecular (g/mol) 114.16
Número MDL MFCD00005454
Clave InChI ZPHGMBGIFODUMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenemethanol, thiophene-2-methanol, 2-thienylmethanol, 2-hydroxymethylthiophene, 2-thenyl alcohol, 2-hydroxymethyl thiophene, thenyl alcohol, 2-thiophenecarbinol, thien-2-yl methanol, thiophen-2-yl methanol
PubChem CID 69467
Nombre IUPAC tiofen-2-ilmetanol
SMILES OCC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiophenemethanol
Punto de fusión 0°C
Densidad 1.206
Punto de ebullición 206°C to 207°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.565
Cantidad 25 g
Beilstein 383595
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza 97%