Learn More
2-Tiofenoetilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424313 1 g 1 g
11434313 5 g 5 g
11444313 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424313 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10920.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30433-91-1 | C6H9NS | 127.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30433-91-1
Fórmula molecular C6H9NS
Peso molecular (g/mol) 127.205
Número MDL MFCD00051495
Clave InChI HVLUYXIJZLDNIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene-2-ethylamine, 2-thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethanamine, thiopheneethanamine, 2-2-thienyl ethylamine, 2-thien-2-ylethanamine, 2-thiopheneethanamine, thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 2-2-aminoethyl thiophene
PubChem CID 116521
Nombre IUPAC 2-tiofen-2-iletanamina
SMILES C1=CSC(=C1)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiopheneethylamine
Densidad 1.087
Punto de ebullición 201°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.551
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 106962
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.21
Porcentaje de pureza 98%