Learn More
2-Tiofenetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Thiopheneethanol |
| CAS | 5402-55-1 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(2-Hydroxyethyl)thiofuran, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophene, 2-(2-Thienyl)-1-ethanol, 2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(Thiophen-2-yl)ethanol, NSC 5136 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2 |
| SMILES | OCCc1cccs1 |
| Nombre IUPAC | 2-tiofen-2-iletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0296 |