Learn More
Tosilato de 2-tiofenoetanol, TRC
Código de producto. 30457340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457340 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30457340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT344860500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiopheneethanol Tosylate
CAS 40412-06-4
Fórmula molecular C13 H14 O3 S2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Thiopheneethanol 2-(4-Methylbenzenesulfonate), 2-(2-Thienyl)ethyl Toluene-p-sulfonate, 2-(2-Thienyl)ethyl Tosylate, 2-(2-Thiophene)ethanol Tosylate, 2-(Thien-2-yl)ethyl 4-Methylbenzenesulfonate, 2-Thiophene Ethanol Tosylate, 2-Thiopheneethanol p-Toluenesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14O3S2/c1-11-4-6-13(7-5-11)18(14,15)16-9-8-12-3-2-10-17-12/h2-7,10H,8-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCc2cccs2
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonato de 2-tiofen-2-iletilo
Peso molecular (g/mol) 282.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0384