Learn More
2-Tiofenoetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497154 100 g 100 g
11477154 5 g 5 g
11487154 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497154 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21562.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5402-55-1 | C6H8OS | 128.19 g/mol
2-Thiopheneethanol, is used as the antithrombotics thiophene chlorine match piperidine intermediates. It is also used as a ticlopidine Intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-tiofenoetanol se utiliza como intermediario de la piperidina emparejada con cloruro de tiofeno de los antitrombóticos. También se utiliza como intermediario de la ticlopidina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5402-55-1
Fórmula molecular C6H8OS
Peso molecular (g/mol) 128.19
Número MDL MFCD00005462
Clave InChI VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiopheneethanol, 2-2-thienyl ethanol, thiophene-2-ethanol, 2-thiophen-2-yl ethanol, 2-2-hydroxyethyl thiophene, 2-thiophen-2-yl ethan-1-ol, ethanol, 2-2-thienyl, 2-thiophenethanol, 2-2-thienyl-ethanol, 2-thienylethanol
PubChem CID 79400
Nombre IUPAC 2-tiofen-2-iletanol
SMILES OCCC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiopheneethanol
Densidad 1.15
Punto de ebullición 107°C to 108°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Índice de refracción 1.551
Cantidad 100 g
Beilstein 106985
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.19
Porcentaje de pureza 98%