Learn More
Ácido 2-tiofenocarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 2-Thiophenecarboxylic acid |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 126.0°C to 130.0°C |
| Punto de ebullición | 260.0°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 18,289 |
| Índice Merck | 15,9507 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, moderately soluble in chcl3, slightly soluble in petroleum ether |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Thiophenecarboxylic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.