Learn More
2-Tiofenocarboxamida, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10617874 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617874 25 g Frasco de vidrio 25 g
10412841 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10617874 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305420250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5813-89-8
Fórmula molecular C5H5NOS
Peso molecular (g/mol) 127.17
Número MDL MFCD00010425
Clave InChI DENPQNAWGQXKCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenecarboxamide, 2-thienylamide, 2-thenamide, thiophen-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl thiophene, 2-thienylamide french, thiophenecarboxamide, thiolamide, acmc-1ao1m, 5-18-06-00162 beilstein handbook reference
PubChem CID 22063
Nombre IUPAC tiofeno-2-carboxamida
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiophenecarboxamide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 179.0°C to 182.0°C
Color Gris a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales