Learn More
2-tiofenocarboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiophene-2-carbaldehyde |
| CAS | 98-03-3 |
| Fórmula molecular | C5 H4 O S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Thiophene-2-carbaldehyde, Pyrantel Embonate Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H |
| SMILES | O=Cc1cccs1 |
| Nombre IUPAC | tiofeno-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 112.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.9983 |