Learn More
2-Tiofenocarboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10396920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
25 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10396920 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10684992 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
13488358 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10396920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138830250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-03-3 | C5H4OS | 112.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-03-3
Fórmula molecular C5H4OS
Peso molecular (g/mol) 112.15
Número MDL MFCD00005429
Clave InChI CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thenaldehyde, thiophene-2-aldehyde, 2-formylthiophene, 2-thienylaldehyde, 2-thiophenealdehyde, thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thienylcarboxaldehyde, 2-thienaldehyde, alpha-formylthiophene
PubChem CID 7364
ChEBI CHEBI:87301
Nombre IUPAC tiofeno-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiophenecarboxaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 198.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5890 to 1.5920
Cantidad 25 mL
Beilstein 17,285
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Thiophenecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.