Learn More
Cloruro de 2-tiofenocarbonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Thiophenecarbonyl Chloride |
| CAS | 5271-67-0 |
| Fórmula molecular | C5H3ClOS |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-(Chlorocarbonyl)thiophene, 2-(Chloroformyl)thiophene, 2-Thenoyl Chloride, 2-Thienylcarbonyl chloride, 2-Thiophencarbonyl chloride, 2-Thiophenecarboxylic Acid Chloride, 2-Thiophenecarboxylic Chloride, 2-Thiopheneformyl Chloride, 5-Thiophene-2-carbonyl Chloride, Thenoyl Chloride, Thiophen-2-ylcarbonyl Chloride, alpha-Thenoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H |
| SMILES | ClC(=O)c1cccs1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de tiofeno-2-carbonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 146.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.9593 |