Learn More
2-Tiofenocarbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10702391 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10461681 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10125553 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10702391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 298050100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1003-31-2 | C5H3NS | 109.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-31-2
Fórmula molecular C5H3NS
Peso molecular (g/mol) 109.15
Número MDL MFCD00005416
Clave InChI CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenecarbonitrile, 2-cyanothiophene, 2-thiophene carbonitrile, 2-thenylcyanide, thiophenecarbonitrile, 2-thienonitrile, 2-thenonitrile, 2-thiophenenitrile, 2-cyano-thiophene, 2-thienylcarbonitrile
PubChem CID 66087
Nombre IUPAC tiofeno-2-carbonitrilo
SMILES C1=CSC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiophenecarbonitrile
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 192°C
Temperatura de inflamación 53°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5620 to 1.564
Cantidad 10 mL
Beilstein 18,29
Gravedad específica 1.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido