Learn More
Ácido 2-tiofenoborónico, 97%
Código de producto. 10674092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10674092 1 g Frasco de vidrio 1 g
10216071 5 g Frasco de vidrio 5 g
11926831 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10674092 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344710010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6165-68-0 | C4H5BO2S | 127,95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6165-68-0
Fórmula molecular C4H5BO2S
Peso molecular (g/mol) 127.95
Número MDL MFCD00151850
Clave InChI ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene-2-boronic acid, 2-thiopheneboronic acid, 2-thienylboronic acid, thienylboronic acid, 2-thiopheneboronicacid, thiophen-2-ylboranediol, thiophene2-boronic acid, thiophen-2-yl boronic acid, 2-thiophenylboric acid, boronic acid, thienyl
PubChem CID 2733960
Nombre IUPAC ácido tiofen-2-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiopheneboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120.0°C to 122.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Thiopheneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación