Learn More
Cloruro de 2-de tiofenoacetil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11367346
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11367346 25 g 25 g
11357346 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11367346 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09323.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 39098-97-0 | C6H5ClOS | 160.615 g/mol
2-Thiopheneacetyl chloride was used in the synthesis of (S)-ethyl-1-(2-thiopheneacetyl)-3-piperidinecarboxylate, nipecotate-containing immunopotentiator, 5-fluorouracil-cephalosporin prodrug, series of new N,N-di(thiopheneacetyl)diamines derivatives and 6-β-(thiophen-2-yl)acetamidomorphine. Also used in the synthesis of Nitrocefin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-tiofenoacetilo se utilizó en la síntesis de (S)-etil-1-(2-tiofenoacetil)-3-piperidinacarboxilato, el inmunopotenciador que contiene nipecotato, el profármaco 5-fluorouracil-cefalosporina, una serie de nuevos derivados de N,N′-di(tiofenoacetil)diaminas y 6-β-(tiofen-2′-il)acetamidomorfina. También se utiliza en la síntesis de nitrocefina.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar alejado de la humedad. Almacenar en un sitio fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39098-97-0
Fórmula molecular C6H5ClOS
Peso molecular (g/mol) 160.615
Número MDL MFCD00005456
Clave InChI AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiopheneacetyl chloride, 2-thiophen-2-yl acetyl chloride, 2-thienylacetyl chloride, 2-thiophene acetyl chloride, thiophene-2-acetyl chloride, 2-2-thienyl acetyl chloride, thiopheneacetyl chloride, 2-thiopheneacetylchloride, thienylacetyl chloride, thien-2-ylacetyl chloride
PubChem CID 162362
Nombre IUPAC cloruro de 2-tiofen-2-ilacetil
SMILES C1=CSC(=C1)CC(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Thiopheneacetyl chloride
Densidad 1.303
Punto de ebullición 131°C to 132°C (90 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Índice de refracción 1.5513
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 114547
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.62
Porcentaje de pureza 98%