Learn More
Ácido 2-tiofenacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Thiopheneacetic Acid |
| CAS | 1918-77-0 |
| Fórmula molecular | C6H6O2S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-(2-Thienyl)acetic Acid, 2-(Thien-2-yl)acetic Acid, 2-(Thiophen-2-yl)acetic Acid, 2-Thienylacetic Acid, 2-Thienylethanoic Acid, Thiophen-2-ylacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O2S/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2,(H,7,8) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=CS1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-tiofen-2-ilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 142.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0089 |