Learn More
Ácido 2-tiofenoacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478573 500 g 500 g
11458573 25 g 25 g
11468573 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478573 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10394.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1918-77-0 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
2-Thiopheneacetic acid is used in the preparation of rosette-like nanoscale gold materials. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate for cefaloridine and cefalotin sodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-tiofeneacético se utiliza en la preparación de materiales de oro a nanoescala como la roseta. Además, se usa como intermedio farmacéutico para la cefaloridina y la cefalotina sódica.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, éter y tetracloruro de carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1918-77-0
Fórmula molecular C6H6O2S
Peso molecular (g/mol) 142.172
Número MDL MFCD00005458
Clave InChI SMJRBWINMFUUDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiopheneacetic acid, 2-thienylacetic acid, thiopheneacetic acid, 2-thiophen-2-yl acetic acid, thiophene-2-acetic acid, 2-2-thienyl acetic acid, 2-thiophene acetic acid, thiophen-2-ylacetic acid, thien-2-yl acetic acid, 2-carboxymethyl thiophene
PubChem CID 15970
ChEBI CHEBI:45807
Nombre IUPAC ácido 2-tiofen-2-ilacético
SMILES C1=CSC(=C1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiopheneacetic acid
Punto de fusión 61°C to 65°C
Punto de ebullición 160°C (22 mmHg)
Cantidad 500 g
Número UN UN3261
Beilstein 114551
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ether and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 98%