Learn More
2-Tiofeneacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314096 5 g 5 g
11324096 25 g 25 g
11334096 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11314096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19221.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4461-29-4 | C6H7NOS | 141.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4461-29-4
Fórmula molecular C6H7NOS
Peso molecular (g/mol) 141.188
Número MDL MFCD00017556
Clave InChI UUPZTFTUZUQRQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophen-2-yl acetamide, thiophene-2-acetamide, 2-thiopheneacetamide, 2-2-thienyl acetamide, thiophen-2-acetamide, thiophen-2-yl-acetamide, 2-thienylacetamide, thiolacet-amide, 2-thienyl acetamide, acmc-1ajdb
PubChem CID 78208
Nombre IUPAC 2-tiofen-2-ilacetamida
SMILES C1=CSC(=C1)CC(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Thiopheneacetamide
Punto de fusión 145°C to 148°C
Cantidad 5 g
Beilstein 114558
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.19
Porcentaje de pureza 98%