Learn More
[2-(Tiofen-2-il)etil]amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Thiophen-2-yl)ethylamine |
| CAS | 30433-91-1 |
| Fórmula molecular | C6 H9 NS |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Thiopheneethanamine, Thiophene-2-ethylamine, 2-Thiopheneethylamine (8CI), 2-(2-Aminoethyl)thiophene, 2-(2-Thienyl)-1-ethanamine, 2-(2-Thienyl)ethanamine, 2-(2-Thienyl)ethylamine, 2-(2-Thiophene)ethylamine, 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(Thiophen-2-yl)ethylamine, 2-Thienylethylamine, [2-(Thiophene-2-yl)ethyl]amine, β-(2-Thienyl)ethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5H,3-4,7H2 |
| SMILES | NCCc1cccs1 |
| Nombre IUPAC | 2-tiofen-2-iletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 127.207 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0456 |