Learn More
Ácido 2-(tiofen-2-ilmetil)malónico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-(tiofen-2-ilmetil)malónico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(thiophen-2-ylmethyl)malonic acid |
| CAS | 4475-24-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(thiophen-2-ylmethyl)malonic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H8 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Propanedioic acid, 2-(2-thienylmethyl)-, Malonic acid, (2-thenyl)- (8CI), Propanedioic acid, (2-thienylmethyl)- (9CI), (2-Thiophenemethyl)malonic acid, 2-[(Thiophen-2-yl)methyl]malonic acid, NSC 39209, Eprosartan Related Compound C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O4S/c9-7(10)6(8(11)12)4-5-2-1-3-13-5/h1-3,6H,4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C(Cc1cccs1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(tiofen-2-ilmetil)propanodioico |
| Mostrar más |