Learn More
2-(tiofen-2-il)etilamina, Mikromol™
Descripción
2-(Tiofen-2-il)etilamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Thiophen-2-yl)ethylamine |
| CAS | 30433-91-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(Thiophen-2-yl)ethylamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H9 NS |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Thiopheneethanamine, Thiophene-2-ethylamine, 2-Thiopheneethylamine (8CI), 2-(2-Aminoethyl)thiophene, 2-(2-Thienyl)-1-ethanamine, 2-(2-Thienyl)ethanamine, 2-(2-Thienyl)ethylamine, 2-(2-Thiophene)ethylamine, 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(Thiophen-2-yl)ethylamine, 2-Thienylethylamine, [2-(Thiophene-2-yl)ethyl]amine, β-(2-Thienyl)ethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5H,3-4,7H2 |
| SMILES | NCCc1cccs1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-tienil)etanamina |
| Mostrar más |