Learn More
2-(tiofen-2-il)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Thiophen-2-yl)acetamide |
| CAS | 4461-29-4 |
| Fórmula molecular | C6H7NOS |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Thienylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NOS/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2,(H2,7,8) |
| SMILES | NC(=O)Cc1cccs1 |
| Nombre IUPAC | 2-tiofen-2-ilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 141.19 |