Learn More
2-Tionaftol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Thionaphthol was used in the preparation of cholesterol monolayer and multilayer Langmuir- Blodgett (LB) films. The magnetic resonance shift for a self-assembled monolayer of 2-naphthalenethiol was studied that suggested considerable promise in flexible and transparent photonic devices for biological and chemical sensing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-tionaftol se utilizó en la preparación de películas de colesterol monocapa y multicapa Langmuir- Blodgett (LB). Se estudió el desplazamiento por resonancia magnética para una monocapa autoensamblada de 2-naftalenetiol, lo que sugería una considerable promesa en dispositivos fotónicos flexibles y transparentes para la detección biológica y química.
Solubilidad
Soluble en alcohol, dipropilenglicol. Soluble en agua 34,4 mg/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Thionaphthol |
| Punto de fusión | 79°C to 83°C |
| Densidad | 1.55 |
| Punto de ebullición | 286°C |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 636389 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Índice Merck | 14,6379 |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol,dipropylene glycol. Soluble in water 34.4mg/L @ 25°C. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.24 |
| Show More |