Learn More
2-Tionaftol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440073 10 g 10 g
11450073 50 g 50 g
11460073 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440073 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12125.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91-60-1 | C10H8S | 160.234 g/mol
2-Thionaphthol was used in the preparation of cholesterol monolayer and multilayer Langmuir- Blodgett (LB) films. The magnetic resonance shift for a self-assembled monolayer of 2-naphthalenethiol was studied that suggested considerable promise in flexible and transparent photonic devices for biological and chemical sensing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-tionaftol se utilizó en la preparación de películas de colesterol monocapa y multicapa Langmuir- Blodgett (LB). Se estudió el desplazamiento por resonancia magnética para una monocapa autoensamblada de 2-naftalenetiol, lo que sugería una considerable promesa en dispositivos fotónicos flexibles y transparentes para la detección biológica y química.
Solubilidad
Soluble en alcohol, dipropilenglicol. Soluble en agua 34,4 mg/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-60-1
Fórmula molecular C10H8S
Peso molecular (g/mol) 160.234
Número MDL MFCD00004086
Clave InChI RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthalenethiol, 2-mercaptonaphthalene, 2-thionaphthol, thionaphthol, 2-naphthyl mercaptan, vulcamel tbn, 2-naphthyl thiol, renacit 1, rpa no. 2, rpa 2
PubChem CID 7058
Nombre IUPAC naftaleno-2-tiol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thionaphthol
Punto de fusión 79°C to 83°C
Densidad 1.55
Punto de ebullición 286°C
Cantidad 10 g
Beilstein 636389
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,6379
Información de solubilidad Soluble in alcohol,dipropylene glycol. Soluble in water 34.4mg/L @ 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.24
Porcentaje de pureza ≥98%