Learn More
2-Tiomorfolinoisonicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10062254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062254 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10594764 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062254 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50504CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 898289-24-2
Fórmula molecular C10H12N2OS
Peso molecular (g/mol) 208.28
Número MDL MFCD09702361
Clave InChI XESFZSHCANCGBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiomorpholinoisonicotinaldehyde, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-4-thiomorpholinyl, 2-thiomorpholin-4-yl isonicotinaldehyde, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde
PubChem CID 24229507
Nombre IUPAC 2-tiomorfolin-4-ilpiridina-4-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiomorpholinoisonicotinaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.28
Porcentaje de pureza 97%