Learn More
2-tiohidantoína, TRC
Código de producto. 30454818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454818 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30454818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34449010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiohydantoin
CAS 503-87-7
Fórmula molecular C3H4N2OS
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Thioxo-4-imidazolidinone, 2-Thio-hydantoin, 4-Oxo-2-thioxoimidazolidine, Imidazolidin-4-one-2-thione, NSC 11772, Thiohydantoin
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4N2OS/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
SMILES O=C1CNC(=S)N1
Nombre IUPAC 2-sulfanilidenoimidazolidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 116.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0044