Learn More
Alfa Aesar™ 2-Thiohydantoin, 99%
Código de producto. 11411447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11411447 25g 25 g
1 options
Código de producto. 11411447 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B24934.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiohydantoin
CAS 503-87-7
Fórmula molecular C3H4N2OS
Número MDL MFCD00005277
Cantidad 25g
Sinónimo 2-thiohydantoin, thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxoimidazolidin-4-one, 2-thioguidanthion, hydantoin, 2-thio, usaf be-25, 2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, glycine thiohydantoin
Clave InChI UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CNC(=S)N1
Nombre IUPAC 2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
Peso molecular (g/mol) 116.14
PubChem CID 1274030
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.14
Porcentaje de pureza 99%