Learn More
2-Tiohidantoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10193251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10193251 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10193251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138760250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiohydantoin
Nombre de nota 99%
CAS 503-87-7
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 229.0°C to 231.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H4N2OS
Número MDL MFCD00005277
Cantidad 25 g
Beilstein 24, 260
Sinónimo 2-thiohydantoin, thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxoimidazolidin-4-one, 2-thioguidanthion, hydantoin, 2-thio, usaf be-25, 2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, glycine thiohydantoin
Información de solubilidad Solubility in water: slightly.
Clave InChI UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CNC(=S)N1
Nombre IUPAC 2-sulfanilidenoimidazolidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 116.14
PubChem CID 1274030
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino