Learn More
2-Tiohidantoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15720809 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15720809 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15720809 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138761000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 503-87-7 | C3H4N2OS | 116.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503-87-7
Fórmula molecular C3H4N2OS
Peso molecular (g/mol) 116.14
Número MDL MFCD00005277
Clave InChI UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiohydantoin, thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxoimidazolidin-4-one, 2-thioguidanthion, hydantoin, 2-thio, usaf be-25, 2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, glycine thiohydantoin
PubChem CID 1274030
Nombre IUPAC 2-sulfanilidenoimidazolidin-4-ona
SMILES O=C1CNC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiohydantoin
Punto de fusión 229.0°C to 231.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 100 g
Beilstein 24,26
Información de solubilidad Solubility in water: slightly.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.14
Porcentaje de pureza 98%