Learn More
2-Tiocitidina, TRC
Código de producto. 30451293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451293 25 mg 25 miligramos
30451949 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34441825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13239-97-9
Fórmula molecular C9H13N3O4S
Peso molecular (g/mol) 259.28
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]pirimidina-2-tión
SMILES NC1=NC(=S)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiocytidine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3O4S/c10-5-1-2-12(9(17)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)16-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0627