Learn More
Bromuro de 2-tienilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475355 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15475355 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58397.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromuro de tienilzinc se utiliza como intermedio médicos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en 4 °C. incompatible con agentes oxidantes, cloruros ácidos. Almacenar bajo seco inerte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thienylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 45438-80-0
Densidad 0.973
Fórmula molecular C4H3BrSZn
Número MDL MFCD01317002
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo zinc 2h-thiophen-2-ide bromide, zinc 2+ ion thiophen-2-ide bromide
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI KRDONBTWAGIZME-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.S1C=CC=[C-]1
Nombre IUPAC bromozinc(1+); 2H-tiofen-2-ida
Peso molecular (g/mol) 228.41
PubChem CID 4428324
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.41