Learn More
Bromuro de 2-tienilmagnesio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10496709 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10496709 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 10496709 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434610500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 65.0°C
Nombre del producto químico o material 2-Thienylmagnesium bromide
CAS 5713-61-1, 109-99-9
Color Marrón a Amarillo
% mín. CAS 17.6, 79.62
% máx. CAS 20.38, 82.4
Forma física Solución
Cantidad 50 mL
Fórmula molecular C4H3BrMgS
Número MDL MFCD03094046
Temperatura de inflamación −21°C
Sinónimo 2-thienylmagnesium bromide, thiophen-2-yl-magnesium bromide 1.0m, 2-thienylmagnesium bromide solution, thienylmagnesiumbromide, thienylmagnesium bromide, thienyl magnesium bromide, 2-thienyl magnesium bromide, bromo thiophen-2-yl magnesium, thiophen-2-ylmagnesium bromide, thiphen-2-yl magnesium bromide, grignard reagent
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI GSHPYJFNTAMRJF-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=CS1
Nombre IUPAC magnesio;2H-tiofen-2-uro;bromuro
Peso molecular (g/mol) 187.34
PubChem CID 11074151
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.10M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.011
Densidad 1.0110g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Thienylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.