Learn More
2-Thienylboronic acid, 97%, Maybridge
Código de producto. 10376464
Cambiar vista
Click to view available options
10g
Código de producto.
10376464 10g
1 options
Código de producto. 10376464 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13012EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thienylboronic acid
CAS 6165-68-0
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C4H5BO2S
Número MDL MFCD00151850
Cantidad 10 g
Sinónimo thiophene-2-boronic acid, 2-thiopheneboronic acid, 2-thienylboronic acid, thienylboronic acid, 2-thiopheneboronicacid, thiophen-2-ylboranediol, thiophene2-boronic acid, thiophen-2-yl boronic acid, 2-thiophenylboric acid, boronic acid, thienyl
Clave InChI ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=CS1
Nombre IUPAC (thiophen-2-yl)boronic acid
Peso molecular (g/mol) 127.95
PubChem CID 2733960
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96
Porcentaje de pureza 97%