Learn More
Ácido 2-tien-2-ilpirimidina-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10081574
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10081574 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10081574 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66501DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thien-2-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS 916766-97-7
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H6N2O2S
Número MDL MFCD09817551
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-thien-2-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 2-thiophen-2-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-2-thienyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-2-thienyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carboxylic acid
Clave InChI SJJLOOUOVNRKLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-tiofen-2-ilpirimidina-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 206.219
PubChem CID 24229728
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.22
Porcentaje de pureza 97%