Learn More
2-Tien-2-ilpirimidina-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10205464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205464 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10757485 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10205464 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66504CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 921939-12-0
Fórmula molecular C9H6N2OS
Peso molecular (g/mol) 190.22
Número MDL MFCD09817553
Clave InChI DCIBDJAGZUQNKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophen-2-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-2-thienyl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carbaldehyde
PubChem CID 24229730
Nombre IUPAC 2-tiofen-2-ilpirimidina-5-carbaldehído
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thien-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.23
Porcentaje de pureza 97%