Learn More
(2-Tien-2-ilpirimidin-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.24 |
| Porcentaje de pureza | 97% |