Learn More
(2-Tien-2-ilfenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10528043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10528043 1 g 1 g
10411293 250 mg 250 miligramos
10122804 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10528043 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35509DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 773872-97-2
Fórmula molecular C11H10OS
Peso molecular (g/mol) 190.26
Número MDL MFCD06203081
Clave InChI IUULMJAEIKVTKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thien-2-ylphenyl methanol, 2-thiophen-2-yl phenyl methanol, 2-thien-2-yl phenyl methanol, 2-thiophen-2-ylphenyl methanol, 2-2-thienyl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-thienyl, 2-2-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2795559
SMILES OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Thien-2-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC [2-(tiofen-2-il)fenil]metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.27
Porcentaje de pureza 97%