Learn More
Ácido 2-tien-2-ilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10544103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10544103 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10239752 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10544103 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35501CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 6072-49-7
Fórmula molecular C11H8O2S
Peso molecular (g/mol) 204.243
Número MDL MFCD04039152
Clave InChI GDSOQCSYONDNAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-thienyl benzoic acid, 2-thien-2-ylbenzoic acid, 2-thiophen-2-yl benzoic acid, thiolbenzoic acid, 2-2-thienyl-benzoic acid, 2-thiophen-2-yl-benzoic acid, 2-thiophene-2-yl-benzoic acid, benzoicacid, 2-2-thienyl, benzoic acid, 2-2-thienyl
PubChem CID 5105623
Nombre IUPAC ácido 2-tiofen-2-ilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CS2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thien-2-ylbenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.25
Porcentaje de pureza 97%