Learn More
2-tiazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Thiazolidinone |
| CAS | 2682-49-7 |
| Fórmula molecular | C3H5NOS |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Thiazolidin-2-one, 2-Oxothiazolidine, NSC 122613 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5NOS/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5) |
| SMILES | O=C1NCCS1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-tiazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 103.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0092 |