Learn More
Cloruro de 2-tiazolsulfonilo, TRC
Product Code. 30450785
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30450785 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30450785 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT34422550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Thiazolesulfonyl Chloride
CAS 100481-09-2
Fórmula molecular C3H2ClNO2S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,3-Thiazole-2-sulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2ClNO2S2/c4-9(6,7)3-5-1-2-8-3/h1-2H
SMILES ClS(=O)(=O)c1nccs1
Nombre IUPAC Cloruro de 1,3-tiazol-2-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 183.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.9215