Learn More
2-tiazolcarboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10534793 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10534793 1 g Frasco de vidrio 1 g
11976771 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10534793 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377680010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10200-59-6 | C4H3NOS | 113.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10200-59-6
Clave InChI ZGTFNNUASMWGTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-2-carbaldehyde, 2-formylthiazole, thiazole-2-carboxaldehyde, 2-formyl thiazole, thiazolecarboxaldehyde, 2-formyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarbaldehyde, pubchem9929
PubChem CID 2734903
ChEBI CHEBI:43623
Nombre IUPAC 1,3-tiazol-2-carbaldehído
SMILES C1=CSC(=N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiazolecarboxaldehyde
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.2880g/mL
Punto de ebullición 76.0°C to 78.0°C (24.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H3NOS
Índice de refracción 1.5735 to 1.5755
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.288
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Peso molecular (g/mol) 113.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Thiazolecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.