Learn More
2-Tienilmercaptano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10492821 1 g Frasco de vidrio 1 g
10321614 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10492821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265110010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6258-63-5 | C5H6S2 | 130.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6258-63-5
Fórmula molecular C5H6S2
Peso molecular (g/mol) 130.22
Número MDL MFCD00107135
Clave InChI GCZQHDFWKVMZOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenemethanethiol, thenyl mercaptan, 2-thenylmercaptan, 2-thienylmethanethiol, thiophene-2-methanethiol, 2-thenylthiol, thiophen-2-yl-methanethiol, unii-9jml279xs6, 2-thenyl mercaptan, 2-mercaptomethyl thiophene
PubChem CID 80408
Nombre IUPAC tiofen-2-ilmetanotiol
SMILES C1=CSC(=C1)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thenylmercaptan
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 90°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6020 to 1.604
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido