Learn More
Ácido 2-tenoico, TRC
Código de producto. 30455560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455560 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30455560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT343505100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Thenoic Acid
CAS 527-72-0
Fórmula molecular C5H4O2S
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-Thiophenecarboxylic Acid, 2-Carboxythiophene, 2-Thiophenic Acid, NSC 2188, alpha-Thiophenecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1cccs1
Nombre IUPAC ácido tiofeno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 128.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.9932